Learn More
Bouchon en verre soufflé creux hexagonal Quickfit™
Code produit 12421788
Change view
Click to view available options
Joint conique standard:
14/23
43392
45/40
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 7/16
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard unitSize
12421788 43392 10 pièces
13160063 14/23 10 pièces
12491788 45/40 5 pièces
12481788 NS 34/35 5 pièces
12471788 NS 29/32 10 pièces
12461788 NS 24/29 10 pièces
11339093 NS 7/16 10 pièces
12451788 NS 19/26 -
13150063 NS 12/21 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12421788 Fournisseur Quickfit Code fournisseur TRF691
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfaitement adapté à une utilisation avec des fioles jaugées.
  • L’extrémité inférieure fermée du bouchon comporte un “égouttoir” pour que le liquide collé retombe dans le flacon
  • La tête hexagonale empêche le bouchon de rouler et offre une bonne préhension
  • La tête plate permet de poser le bouchon à l’envers afin d’éviter toute contamination de la surface rodée
  • Construction creuse soufflée pour plus de légèreté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Fioles jaugées
Joint conique standard 43392
Matériau Verre
Type de produit Bouchon creux