Learn More
Tête à éclaboussures pour distillation à vapeur PYREX™ Quickfit™
Code produit 13437656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Rétreint:
Cône : 19/26, fiche : 29/32
Cône : 29/32, fiche : 29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Rétreint Conditionnement
13437656 Cône : 29/32, fiche : 29/32 1 pièce
15587960 Cône : 19/26, fiche : 29/32 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13437656 Fournisseur Quickfit Code fournisseur SH16/29
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tête de distillation avec connexion à la vapeur
  • Une tête anti-éclaboussures dotée d’une tige pour l’introduction de vapeur dans les flacons pendant la distillation
  • La tige est connectée à l’alimentation en vapeur via un filetage amovible
Spécification
Description Antiéclaboussures avec frittage
Matériau Verre borosilicaté
Type Adaptateur pour tête antiéclaboussures
À utiliser avec (application) Empêche la contamination possible du condenseur avec les solvants à risque
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Comprend Grosse porosité de 1, fritté
Quantité 1 chacun
Rétreint Cône : 29/32, fiche : 29/32
Volume (métrique) 90 mL