Learn More
Ballon à fond rond à col court Quickfit™
Description
En verre borosilicaté pour des performances sans corrosion et une résistance aux chocs thermiques
- Avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Fabriqué en verre borosilicaté pour des performances sans corrosion et une résistance aux chocs thermiques
- Gamme complète de 45 flacons de 5 ml à 10000 ml
- Le diamètre du corps et l’épaisseur des parois sont conformes aux exigences pertinentes des normes ISO 1773 et ISO 4797
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Le diamètre du corps et l'épaisseur de la paroi sont conformes aux normes applicables. ISO 1773 et ISO exigences 4797 |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 105 mm |
| Type de goulot | Basse |
| Raccord manchonné | 29/32 |
| Forme du fond | Rond |