Learn More
Ballon à fond rond à col court Quickfit™
Code produit 12643182
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
2000 mL
Hauteur (métrique):
90 mm
105 mm
140 mm
163 mm
240 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
12643182 250 ml 140 mm 5 pièces
12498966 100 ml 105 mm 5 pièces
12020663 2000 mL 240 mm 1 pièce
12439016 500 ml 163 mm 5 pièces
12662002 50 ml 90 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12643182 Fournisseur Quickfit Code fournisseur FR250/4S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté. Quickfit Articulé Ware™ Quickfit™ Le flacon à col court et fond rond offre une résistance à la corrosion et aux chocs thermiques.
En verre borosilicaté pour des performances sans corrosion et une résistance aux chocs thermiques
  • Avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
  • Fabriqué en verre borosilicaté pour des performances sans corrosion et une résistance aux chocs thermiques
  • Gamme complète de 45 flacons de 5 ml à 10000 ml
  • Le diamètre du corps et l’épaisseur des parois sont conformes aux exigences pertinentes des normes ISO 1773 et ISO 4797 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Le diamètre du corps et l'épaisseur de la paroi sont conformes aux normes applicables. ISO 1773 et ISO exigences 4797
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 140 mm
Type de goulot Basse
Raccord manchonné 29/32
Forme du fond Rond