Learn More
Sartorius Balance de laboratoire avec prise en charge de niveau en temps réel Quintix™ Pro
Code produit 18082204 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
10 200 g
12 200 g
3 200 g
6 200 g
8 200 g
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
18082204 3 200 g 1 pièce
18032154 8 200 g 1 pièce
18012154 12 200 g 1 pièce
18052224 6 200 g 1 pièce
18032234 10 200 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18082204 Fournisseur Sartorius Code fournisseur QTX3201IRO1S
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les balances de laboratoire Quintix™ Pro ne visent pas seulement à répondre à vos attentes, mais à les dépasser. Elles sont dotées d’un éventail de fonctionnalité haut de gamme qui améliorent l’utilisation, renforcent la flexibilité et intègrent une
  • Améliore l’expérience utilisateur grâce à de nouvelles fonctionnalités haut de gamme.
  • Propose une large gamme d’utilisations dans différents environnements et applications.
  • Efficacité énergétique, réduction de l’empreinte carbone et durabilité, minimisant l’impact sur l’environnement de l’installation de fabrication à l’échelle du laboratoire.
  • Mise à niveau automatique motorisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches
Capacité 3 200 g
Type d’affichage Écran tactile
Précision affichage 100 mg
Comprend Balance standard sans ajouts spécifiques au pays
Mise à niveau Prise en charge de niveau en temps réel
Modèle Balance Quintix Pro
Temps de stabilisation ≤ 0,9 s
Type Balance
Alimentation électrique 100 à 240 VCA (± 10 %), 50 à 60 Hz, 0,2 A
Legal for Trade Non