Learn More
(R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | (R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol |
| CAS | 89401-28-5 |
| Molecular Formula | C10H14O2 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | (R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)COCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | (2R)-1-phenylmethoxypropan-2-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.22 |
| Formula Weight | 166.0994 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?