Learn More
IKA™ Support en H R 2722
Code produit 10314681 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
1,01 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10314681 1,01 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10314681 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0001412000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Support particulièrement stable avec une base en forme de H pour l’empêcher de basculer vers l’arrière.
Offre la stabilité optimale requise pour les instruments et les accessoires plus grands et plus lourds, par exemple pour les mesures rhéologiques utilisant des agitateurs verticaux. Le support est muni d’une vis de réglage qui permet de compenser les irrégularités de la surface de la table de laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Hauteur (métrique) 1,01 mm
Longueur (métrique) de la base 420 mm
Largeur (impériale) de la base 18 in
Largeur (métrique) de la base 460 mm
Diamètre (métrique) de la tige 34 mm
Capacité 10 kg
Type de produit Support en H