Läs mer
R&D Systems™ Human PTGER2 (NP_000947) VersaClone cDNA
Produktkod. 18441290
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
10 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
18441290 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18441290 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC0174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41€
    322.35€ / 10µg
    Économisez 40.06€
    11% de réduction
 Restricted Item
Expédition estimée: 15-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Prostaglandin E2 Receptor 2, Subtype EP2
The Human PTGER2 (NP_000947) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for PTGER2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The PTGER2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Beställningsinfo
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gene hPTGER2
Accession Number NP_000947
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Insert Type 1096bp
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.