Learn More
Brady™ Ruban sans halogène série R4300 pour imprimantes M7
Code produit 17839034 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17839034 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17839034 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173193
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les rubans d'impression à enclenchement rapide de la série M710 permettent un changement de ruban en 5 secondes sans calibrage, enfilage, gaspillage ni tracas, et l'encre est toujours orientée dans la bonne direction !
  • Le ruban R4300 offre une excellente résistance aux bavures et aux produits chimiques lorsqu'il est imprimé sur le support approprié. Brady™ matériel d'étiquetage
  • Recommandé pour l'impression sur papier et films à surface mate ou rugueuse, tels que le vinyle auto-laminant B-427 et le B-499. Nylon Tissu de Brady™
  • Le ruban résistant et anti-bavures produit des textes imprimés durables qui peuvent résister pendant des années aux environnements industriels.
  • Les cartouches de ruban d'imprimante M7 autonomes s'insèrent facilement et directement dans l'imprimante.
Spécification
Type de produit Ruban d’imprimante
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Brady Imprimante M710, BMP71 Imprimante d'étiquettes
Matériau Cire
Longueur (impériale) 150 ft.
Largeur (impériale) 0,02 in
Largeur (métrique) 5 cm
Hauteur (impériale) 4,55 in
Dimensions (L x l) 150 pi x 2 in
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Non stérile
Format Cartouche, Ruban
Poids (métrique) 1.6 kg
À utiliser avec (application) Impression sur étiquettes mates ou rugueuses
Alternate Part Number M7-R4300