Learn More
Brady™ Ruban sans halogène série R6000 pour imprimantes M7
Code produit 17804758
Change view
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17804758 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17804758 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173191
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les rubans d'impression à enclenchement rapide de la série M710 permettent un changement de ruban en 5 secondes sans calibrage, enfilage, gaspillage ni tracas, et l'encre est toujours orientée dans la bonne direction !
  • Ruban d'impression polyvalent pour l'identification des fils, panneaux et autres articles industriels
  • La formulation de résine des rubans de la série R6000 offre des images haute performance avec une résistance élevée aux solvants et aux rayures.
  • Ce ruban résistant et anti-bavures produit des textes imprimés durables qui peuvent résister pendant des années aux environnements industriels et aux conditions extérieures.
  • Les cartouches de ruban d'imprimante M7 autonomes s'insèrent facilement et directement dans l'imprimante.
Spécification
Type de produit Ruban d’imprimante
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Brady Imprimante M710, BMP71 Imprimante d'étiquettes
Matériau Résine
Longueur (impériale) 150 ft.
Largeur (impériale) 4,9 in
Largeur (métrique) 5 cm
Hauteur (impériale) 19 in
Dimensions (L x l) 150 pi x 2 in
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Non stérile
Format Cartouche, Ruban
Poids (métrique) 1.6 kg
Alternate Part Number M7-R6000