Learn More
Thermo Scientific™ RA Lamb High Capacity Wax Dispenser, basic model with digital display; 240V
Código de producto. 12658566 Tienda Epredia Productos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12658566 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor E66HC/230
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Dispense molten paraffin wax with Thermo Scientific™ RA Lamb High Capacity Wax Dispenser.
Features:
  • Dispenser has a capacity of 2.5 gal. (10L.
  • Sleek design and white epoxy finish facilitate easy cleaning.
  • Digital electronics provide precise temperature control (with display).
  • Clog-free electronic tap gives a high flowrate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Voltage 240 V
Capacity (English) 2.5 gal.
Capacity (Metric) 10 L
Description With digital display; 240 V
Model Basic Model
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.