Learn More
Thermo Scientific™ Racks et accessoires pour agitateur résistant au CO2
Code produit 15371125 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur d’alimentation général
Boîtier de commande
Plateforme d’agitation
Plateforme en caoutchouc
Plateforme universelle
Plateforme à ressorts
Portoir pour tubes coniques ajustables de 15 ml
Portoir pour tubes à essai
Portoir pour tubes à essai fixe
Portoir pour tubes à essai réglable
Prise R.-U.
Prise UE
Rack pour tubes coniques ajustables de 50 ml
Rack à ressorts
Support de microplaques
Support fixe pour tubes coniques
Tapis autocollant
Dimensions (L x l):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
18 x 18 in (45,7 x 45,7 cm)
21 x 30 mm
240 x 350 mm
24 x 30 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm
40 x 16 mm
40 x 18 mm
40 x 16 mm
428 x 295 mm
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
S.O.
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15371125 Tapis autocollant 140 x 140 mm 1 pièce
15391115 Portoir pour tubes à essai 40 x 14 mm 1 pièce
17594865 Plateforme d’agitation 18 x 18 in (45,7 x 45,7 cm) 1 pièce
30280797 Portoir pour tubes à essai fixe 27 x 22 mm 1 unité
15301125 Portoir pour tubes à essai 40 x 16 mm 1 pièce
30280795 Portoir pour tubes à essai réglable 40 x 16 mm 1 unité
15311125 Portoir pour tubes à essai 40 x 14 mm 1 pièce
30280800 Portoir pour tubes à essai réglable 40 x 18 mm 1 unité
15321125 Portoir pour tubes à essai 40 x 16 mm 1 pièce
30280791 Portoir pour tubes à essai réglable 27 x 22 mm 1 unité
15331125 Plateforme universelle 360 x 300 mm 1 pièce
30280794 Rack pour tubes coniques ajustables de 50 ml 21 x 30 mm 1 unité
15341125 Plateforme en caoutchouc S.O. 1 pièce
30280805 Rack pour tubes coniques ajustables de 50 ml 24 x 30 mm 1 unité
15351125 Support de microplaques S.O. 1 pièce
30280798 Plateforme à ressorts 900 x 540 mm 1 unité
15361125 Rack à ressorts 240 x 350 mm 1 pièce
30280790 Plateforme à ressorts 720 x 440 mm 1 unité
30280793 Plateforme à ressorts 350 x 240 mm 1 unité
15381125 Boîtier de commande 158 x 95 mm 1 pièce
30280801 Plateforme à ressorts 450 x 400 mm 1 unité
15391125 Adaptateur d’alimentation général S.O. 1 pièce
30280788 Plateforme à ressorts 428 x 295 mm 1 unité
30280789 Support fixe pour tubes coniques S.O. 1 unité
30280799 Rack pour tubes coniques ajustables de 50 ml S.O. 1 unité
15301135 Prise UE S.O. 1 pièce
30280802 Portoir pour tubes coniques ajustables de 15 ml S.O. 1 unité
15311135 Prise R.-U. S.O. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Code produit 15371125 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88881126
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinez des accessoires de différentes tailles sur une seule plateforme avec les accessoires flexibles pour agitateur Thermo Scientific™ résistant au CO2.
Combinez des accessoires de différentes tailles sur une seule plateforme avec les accessoires flexibles pour agitateur Thermo Scientific™ résistant au CO2.
  • Compatible with Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
  • Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tapis autocollant
Dimensions (L x l) 140 x 140 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateur résistant au CO2
Nbre de positions 4