Learn More
Thermo Scientific™ Rack à accès latéral pour congélateurs Forma™ 900, 7000 Series et TSE / TSD Series, pour modèles de 17.3 et 23 ft3, peut accueillir 22 boîtes de 2 in
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Optimisez l’espace de stockage dans votre congélateur à ultra-basse température grâce à ces racks Thermo Scientific™ pour congélateurs Forma™ séries 900, 7000 et séries TSE/TSD. Comprend des racks sur tiroir coulissant, des racks pour boîtes à accès latéral réglable et des racks pour microplaques de formats standard ou DeepWell.
- Avec racks sur tiroirs coulissants
- Racks pour boîtes réglables à accès latéral
- Racks pour microplaques aux formats standard ou DeepWell
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Silver |
| Capacité | /boîte |
| Matériau | Stainless Steel |
| Positions | 5 |
| Forme | Carré |
| Empilables | Yes |
| Stérilité | Non-sterile |
| À utiliser avec (équipement) | 13 cu . pi |
| Largeur (impériale) | 5,5 in |
| Show More |