Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour tubes de stockage Matrix™ à code-barres 2D
GREENER_CHOICE
Code produit 10553435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Rack verrouillable vide avec couvercle
Rack vide
Rack à clipser vide
Rack à verrouillage vide
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 0,75 ml
Tubes de 1,4 ml
Tubes de 500 μl
Tubes de 500 μl avec joints DuraSeal
Tubes à bouchon à vis de 1,0 ml
Tubes à bouchon à vis de 12 ml
Tubes à bouchon à vis de 500 μl
Tubes à matrice de 0,75 ml
Conditionnement:
10 PCS
10 pièces
4 pièces
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10553435 Rack à verrouillage vide Tubes de 1,4 ml 10 pièces
10513055 Rack à verrouillage vide Tubes de 0,75 ml -
11942161 Rack verrouillable vide avec couvercle Tubes à matrice de 0,75 ml 10 PCS
10680214 Rack à verrouillage vide Tubes à bouchon à vis de 1,0 ml 5 pièces
10213773 Rack à verrouillage vide Tubes à bouchon à vis de 500 μl 5 pièces
11849450 Rack à verrouillage vide Tubes de 500 μl 10 pièces
10563435 Rack à verrouillage vide Tubes de 500 μl avec joints DuraSeal 10 pièces
10385303 Rack à clipser vide Tubes de 1,4 ml 10 pièces
10573435 Rack vide Tubes à bouchon à vis de 12 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10553435 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4890
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Créez des arrangements personnalisés grâce à ces portoirs vides au format conforme à la norme ANSI avec couvercle. Compatibles avec les systèmes automatisés, ces portoirs sont dotés d’un couvercle verrouillable pour sécuriser les échantillons.
Créez des arrangements personnalisés grâce à ces racks au format conforme à la norme ANSI pour les tubes de stockage à codes-barres 2D Thermo Scientific™ Matrix™. Ces racks sont disponibles dans un format de microplaque exclusif spécialement conçu, empilable et sont dotés de couvercles à verrouillage pour sécuriser les échantillons.
Rack de stockage d’une conception optimale
  • Contrairement aux tubes ou blocs de stockage conventionnels, les tubes de stockage à codes-barres 2D au format 96 Matrix sont fournis au format de microplaque exclusif spécialement conçu, empilable et d’un encombrement minime
Les racks verrouillables permettent un précieux gain d’espace
  • La conception du portoir permet aux pipettes multicanaux d’accéder manuellement aux tubes 2D. . Elle élimine le risque de contamination grâce à la conception de son couvercle qui n’entre pas en contact avec la paillasse
  • Le couvercle du portoir peut être soulevé par robotique pour accéder aux tubes 2D avec des systèmes automatisés de manipulation de liquides et des applications à cadence élevée.
Rack à clipser  : pour les utilisateurs de racks en polycarbonate traditionnels, les tubes Matrix sont également disponibles dans le rack à clipser. Le rack à clipser est doté d’une conception à fond ouvert pour la lecture de tubes alphanumériques ou TrakMates et est conçu pour maintenir les échantillons en toute sécurité pendant le stockage et l’expédition à basse température.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Capacité (métrique) 1,4 ml
Matériau Plastique
À utiliser avec (équipement) Tubes de 1,4 ml
Quantité 10/boîte
Capacité Tubes 2D Matrix
Capacité (impériale) 0,0473 fl oz.
Type de produit Rack à verrouillage vide
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)