Learn More
Fisherbrand™ Récipients de bloc de sécurité anti-rayonnement bêta
Code produit 12387197 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
120mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12387197 120mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12387197
Expédition estimée: 16-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Solution idéale pour le stockage de matières radioactives, pour le maintien de microtubes, de tubes à centrifuger, de flacons à scintillation, de flacons universels, de cryotubes et de tubes Falcon.
  • Les boîtes de stockage Cleaver Scientific sont fabriquées avec des couvercles à charnière et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon
  • Notre gamme de bacs à socle et de paillasse avec pieds antidérapants et couvercles à charnière est également disponible, c’est une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles et les deux plus grands modèles de bacs sont équipés de roues pour un transport facile
  • Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
  • Bloc de stockage/transport anti-rayonnement bêta
  • Pour le stockage et le transport de l’acrylique solide pour des tubes de 24 x 1,5 ml et 15 x 0,5 ml, 150 mm x 120 mm x 70 mm externe Fisherbrand
Spécification
Dimensions (L x l x H) 70 x 150 x 120 mm
Hauteur (métrique) 120mm
Longueur (métrique) 70mm
Type de produit Récipient de stockage anti-rayonnement
Dimension du tube 24 x 1,5 ml et 15 x 0,5 ml
Largeur (métrique) 150 mm