Learn More
Fisherbrand™ Blocs de sécurité contre les rayonnements bêta
Code produit 12347137 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 1,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12347137 4 x 1,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12347137
Expédition estimée: 31-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces boîtes de stockage Cleaver Scientific sont idéales pour le maintien et la protection des microtubes à centrifuger en acrylique Eppendorf 4 x 1,5 ml.
  • Bêta-bloquant pour 4 x 1,5 ml Eppendorf tubes (5 x 3,5 x 14 cm)
  • Récipients/blocs de sécurité pour la protection contre les rayonnements bêta
  • Des couvercles sont également disponibles
  • Pour contenir et protéger 4 tubes à microcentrifuger en acrylique de 1,5 mL
Spécification
Dimensions (L x l x H) 5 x 3,5 x 14 cm
À utiliser avec (équipement) Pour tubes Eppendorf de 4 x 1,5 ml (5 x 3,5 x 14 cm)
Capacité 4 x 1,5 ml