Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de sécurité contre les rayonnements - Beta
Code produit 12337127 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
5L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12337127 5L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12337127
Expédition estimée: 24-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Boîtes anti-rayonnement, avec couvercle à charnière et couvercles pivotants centraux, idéales pour la protection contre les rayons bêta ou gamma.
  • 32 avec couvercle à charnière et couvercle pivotant pour cônes de pipettes jetables d’une capacité de 5 L, 330 x 130 x 130 mm
  • Bêta – 5 L– (33 x 13 x 13 cm), à utiliser avec le sachet CSR-BAG2
  • Boîtes de sécurité anti-rayonnement bêta / gamma, avec couvercle à charnière et couvercles pivotants centraux, boite Beta / Boite Gamma
  • Ces boîtes disposent d’un orifice central recouvert d’un couvercle à charnière, ce qui réduit l’exposition aux rayonnements pendant les procédures de pipetage
  • Disponible pour la protection contre les rayons gamma ou bêta
  • Les boîtes de stockage Cleaver Scientific sont fabriquées avec des couvercles à charnière et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon
  • Une gamme de bacs à socle et de paillasse avec pieds antidérapants et couvercles à charnière est également disponible, ce qui constitue une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles et les deux plus grands modèles de bacs sont équipés de roues pour un transport facile
  • Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Spécification
Dimensions (L x l x H) 33 x 13 x 13 cm
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec le sachet CSR-BAG2
Dimension du tube 33 x 13 x 13 cm
Largeur (métrique) 13cm
Capacité 5L