Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage anti-rayonnement
Code produit 12347117 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
130 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12347117 130 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12347117
Expédition estimée: 06-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Boîtes anti-rayonnement, avec couvercle à charnière et couvercles pivotants centraux, idéales pour la protection contre les rayons bêta ou gamma.
  • 15 avec couvercle à charnière et couvercle pivotant pour cônes de pipettes jetables d’une capacité de 2 L, 130 x 130 x 130 mm
  • Bêta – 2 L– (13 x 13 x 13 cm), à utiliser avec le sachet CSR-BAG1
  • Boîtes de sécurité anti-rayonnement bêta / gamma, avec couvercle à charnière et couvercles pivotants centraux, boite Beta / Boite Gamma
  • Ces boîtes disposent d’un orifice central recouvert d’un couvercle à charnière, ce qui réduit l’exposition aux rayonnements pendant les procédures de pipetage
  • Disponible pour la protection contre les rayons gamma ou bêta
  • Les boîtes de stockage Cleaver Scientific sont fabriquées avec des couvercles à charnière et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon
  • Notre gamme de bacs à socle et de paillasse avec pieds antidérapants et couvercles à charnière est également disponible, c’est une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles et les deux plus grands modèles de bacs sont équipés de roues pour un transport facile
  • Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Spécification
Dimensions (L x l x H) 13 x 13 x 13 cm
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec le sachet CSR-BAG1
Hauteur (métrique) 130 mm
Largeur (métrique) 130mm
Capacité 2L