Learn More
Fisherbrand™ Couvercles pour bonbonne de sécurité anti-rayonnement
Code produit 12307147 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
9 cm (interne), 60 cm (externe)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12307147 9 cm (interne), 60 cm (externe) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12307147
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couvercle idéal pour la protection des bonbonnes et des équipements de laboratoire.
  • Pour la protection des bonbonnes et de l’équipement de laboratoire
  • Une base ouverte permet de placer le couvercle sur le conteneur ou l’équipement
  • Un couvercle à charnière permet un accès facile
  • Peut être utilisé avec un plateau de sécurité de laboratoire
Spécification
Dimensions (L x l x H) 59 x 38 x 38 cm (interne) et 60 x 40 x 40 cm (externe)
Hauteur (métrique) 9 cm (interne), 60 cm (externe)
Longueur (métrique) 59 cm
Type de produit Couvercle pour bonbonne de protection contre les rayonnements