Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de transport anti-rayonnement bêta
Code produit 12367127 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
95 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12367127 95 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12367127
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués avec des couvercles à charnière et dotés d’inserts interchangeables qui contiennent des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons à scintillation, des flacons universels, des cryotubes et des tubes Falcon ; ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou radio-isotopes.
  • Associe un écran de protection à une zone de travail et à un conteneur de stockage
  • Le couvercle à charnière crée un espace de 15° écran incliné lorsqu'il est complètement ouvert
  • Le couvercle peut être fermé à clé pour plus de sécurité lors du transport de l’unité et de son contenu
  • Les poignées latérales sont installées pour faciliter le levage et les pieds antidérapants rembourrés permettent d’empêcher le glissement
  • Cleaver Scientific Les boîtes de rangement sont fabriquées avec des couvercles à charnières et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour microtubes, tubes à centrifuger, flacons de scintillation, tubes universels, cryotubes et tubes Falcon.
  • Ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles ; les deux plus grands modèles de bacs ont des roues afin de faciliter leur transport
  • Notre gamme de bacs à socle et de paillasse avec pieds antidérapants et couvercles à charnière est également disponible, c’est une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure 400 mm
Profondeur (métrique) intérieure 380 mm
Hauteur (métrique) 95 mm
Hauteur (métrique) extérieure 95 mm
Hauteur (métrique) intérieure 75 mm
Largeur (métrique) extérieure 315 mm
Largeur (métrique) intérieure 295 mm
Type de produit Boîte de transport anti-rayonnement