Learn More
Shamrock™ Ruban de signalisation pour substances radioactives
Code produit 11725773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Rouge
Rouge, Jaune
Conditionnement:
12m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11725773 Jaune 12m
11795763 Rouge, Jaune 12m
11715773 Rouge 12m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11725773 Fournisseur Shamrock™ Code fournisseur SRA2
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Couleur Jaune
Type de produit Ruban de signalisation pour substances radioactives
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l) 12 x 25 mm
Longueur (métrique) 12 mm
Largeur (métrique) 25 mm