Learn More
BIOTIX™ XTIP™ Rainin LTS Embouts de pipettes compatibles sans filtre et à faible rétention
Description
- FlexFit™ Cette technologie permet de créer un joint nécessitant moins d'efforts d'insertion que celle des concurrents.
- StarStop™ travaille avec le Rainin LTS pipette pour éliminer les forces d'éjection élevées
- X-Resin™ maximise la récupération et la précision des échantillons en réduisant la liaison surface-échantillon.
- Blade™ réduit la fréquence de formation de gouttelettes suspendues, améliorant ainsi la précision et l'exactitude
- Entassé dans le nouveau Optimus Rack réutilisable comme un rack à 96 puits SBS réservoir d'automatisation
- La stérilisation est réalisée par irradiation par faisceau d'électrons et certifiée à 10⁻⁵.³ SAL
Informations sur la commande
960 embouts/paquet
Certifications
ISO 9001:2015, certifié libre d’ADNSE, d’ARNSE, d’endotoxices/pyrogènes, d’inhibiteurs de PCR. Le produit stérilisé est certifié à 10^-3 SAL.
Spécification
Spécification
| Description | 20 μL xTIP4 , Faible rétention - Non stérile |
| Volume (métrique) | 20 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | Rainin LTS |
| Longueur (impériale) | 1,95 in |
| Longueur (métrique) | 49.5mm |
| Certifications/Conformité | Exempt d'ESB/EST, exempt d'endotoxines/pyrogènes, exempt de DNASE/RNASE, exempt d'inhibiteurs de PCR |
| Afficher plus |