Learn More
BIOTIX™ XTIP™ Rainin LTS Embouts de pipettes compatibles sans filtre et à faible rétention
Code produit 30216551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
250 μl
300 μl
1 000 μl
1 200 μl
Code couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Code couleur Stérilité Conditionnement
30216551 250 μl Vert Stérile 960 pièces
30216570 20 μl Rouge Stérile 960 pièces
30216572 300 μl Jaune Stérile 960 pièces
30216563 1 000 μl Bleu Stérile 768 pièces
30216573 1 200 μl Gris Stérile 768 pièces
30216532 20 μl Rouge Non stérile 960 pièces
30216575 250 μl Vert Non stérile 960 pièces
30216528 300 μl Jaune Non stérile 960 pièces
30216553 1 000 μl Bleu Non stérile 768 pièces
30216555 1 200 μl Gris Non stérile 768 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 30216551 Fournisseur BIOTIX™ Code fournisseur 63300006
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
BIOTIX™ Rainin LTS Les embouts compatibles en rack créent un système ergonomique dans votre laboratoire. FlexFit™ , StarStop™ et LTS™ pipettes de style.
  • FlexFit™ Cette technologie permet de créer un joint nécessitant moins d'efforts d'insertion que celle des concurrents.
  • StarStop™ travaille avec le Rainin LTS pipette pour éliminer les forces d'éjection élevées
  • X-Resin™ maximise la récupération et la précision des échantillons en réduisant la liaison surface-échantillon.
  • Blade™ réduit la fréquence de formation de gouttelettes suspendues, améliorant ainsi la précision et l'exactitude
  • Entassé dans le nouveau Optimus Rack réutilisable comme un rack à 96 puits SBS réservoir d'automatisation
  • La stérilisation est réalisée par irradiation par faisceau d'électrons et certifiée à 10⁻⁵.³ SAL
Informations sur la commande
960 embouts/paquet
Certifications
ISO 9001:2015, certifié libre d’ADNSE, d’ARNSE, d’endotoxices/pyrogènes, d’inhibiteurs de PCR. Le produit stérilisé est certifié à 10^-3 SAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 250 μL xTIP4 , stérilisé à faible rétention
Volume (métrique) 250 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Modèle Rainin LTS
Longueur (impériale) 2in
Longueur (métrique) 50.75mm
Certifications/Conformité Exempt d'ESB/EST, exempt d'endotoxines/pyrogènes, exempt de DNASE/RNASE, exempt d'inhibiteurs de PCR
À utiliser avec (application) Transfert de volume manuel
Méthode de stérilisation Irradiation électronique
Caractéristiques FlexFit, StarStop , X-Resin , Lame
Format Rack
Type de pointe Ergonomique
Conditionnement 10 racks/paquet, 5 paquets/caisse
Quantité 960 embouts/paquet
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Vert
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS
Graduée Oui
Gamme de produits xTIP 4
Matériau Polypropylène
Graduations 10, 50, 100, 200