Learn More
BIOTIX™ XTIP™ Rainin LTS Compatible TipEject Recharger
Code produit 30216552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
250 μl
1 000 μl
1 200 μl
Code couleur:
Bleu
Gris
Rouge
Vert
missing translation for 'unitSize':
768 pièces
960 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Code couleur missing translation for 'unitSize'
30216552 20 μl Rouge 960 pièces
30216545 250 μl Vert 960 pièces
30216536 1 000 μl Bleu 768 pièces
30216574 1 200 μl Gris 768 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Product Code. 30216552 missing translation for 'mfr' BIOTIX™ missing translation for 'supplierNo' 63300015
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
BIOTIX™ Rainin LTS Compatible TipEject Reload crée un système ergonomique en laboratoire avec FlexFit™ , StarStop™ et un LTS™ pipette de style. éjection manuelle du rack
  • FlexFit™ Cette technologie permet de créer un joint nécessitant moins d'efforts d'insertion que celle des concurrents.
  • StarStop™ travaille avec le Rainin LTS pipette pour éliminer les forces d'éjection élevées
  • X-Resin™ maximise la récupération et la précision des échantillons en réduisant la liaison surface-échantillon.
  • Blade™ réduit la fréquence de formation de gouttelettes suspendues, améliorant ainsi la précision et l'exactitude
  • Le système Tip Eject permet de gagner de la place sur la paillasse tout en offrant un système d'éjection manuelle facile pour le rangement des embouts.
Order Info
960 embouts/paquet
Certifications
ISO 9001:2015, certifié libre d’ADNSE, d’ARNSE, d’endotoxices/pyrogènes, d’inhibiteurs de PCR. Le produit stérilisé est certifié à 10^-3 SAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description 20 μL xTIP4 Système d'éjection et de rechargement, LR-ST
Volume (métrique) 20 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Modèle Rainin LTS
Longueur (impériale) 1,95 in
Longueur (métrique) 49.5mm
Certifications/Conformité Exempt d'ESB/EST, exempt d'endotoxines/pyrogènes, exempt de DNASE/RNASE, exempt d'inhibiteurs de PCR
À utiliser avec (application) Transfert de volume manuel
Méthode de stérilisation Irradiation électronique
Caractéristiques FlexFit, StarStop , X-Resin , Lame
Format Recharge
Type de pointe Ergonomique
Conditionnement 10 recharges/paquet, 5 paquets/carton
Quantité 960 embouts/paquet
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Rouge
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS
Graduée Oui
Gamme de produits xTIP 4
Matériau Polypropylène
Graduations 2, 10, 20