Learn More
asecos™ G-ULTIMATE-90 Gas Cylinder Cabinet
Artikelnummer. 11999626 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Color:
Gray
Pakningsstørrelse:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color Pakningsstørrelse
11999626 Gray Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11999626 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3068900130691
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
The G-ULTIMATE-90 Gas Cylinder Cabinet is robustly constructed from powder-coated sheet steel. It allows for easy floor alignment and mounting of pipes and gas fittings and is tested to stricter GS principles.
  • Model: G90.145.060
  • Fire resistant (90 mins)
  • Type Tested in accordance with EN 14470-2
  • DIN EN 16121/16122 conformity
  • GS certified
  • CE compliant
Tekniske data
Depth (Metric) Exterior 615 mm
Door Style Locking
Height (Metric) Exterior 1450 mm
Load Bearing Capacity 2 x 10 L
Width (Metric) Exterior 600 mm
Color Gray
Material Sheet Steel
Product Type Gas Cylinder Cabinet
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.