Learn More
Invitrogen™ Rat anti-Mouse IgE (Heavy chain) Secondary Antibody, Biotin
Beschreibung
This antibody does not react with rat. Rat anti Mouse IgE Heavy Chain antibody, clone LO-ME-3 recognizes the murine epsilon immunoglobulin heavy chain, and does not cross react with other murine immunoglobulin classes or subclasses.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Mouse IgE (Heavy chain) |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | LO-ME-3 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Biotin |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide |
| Host Species | Rat |
| Immunogen | Purified mouse IgE. |
| Purification Method | Affinity chromatography |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.