Learn More
Greiner Bio-One Tubes de réaction
Description
- Exempt de métaux lourds
- Jetable
- Exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes
- Autoclavables jusqu’à 121°C pendant 20 min.
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Fixé |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1.5 ml |
| Couleur | Translucide |
| Matériau | Polypropylène |
| Conditionnement | 500/paquet |
| Forme du fond | Conique |
| FCR max. | 18 000 xg (rotor à angle fixe) |