Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre borosilicaté pour réactif avec bouchon
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Utilisez ces flacons de culture en verre pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les flacons de culture en verre réutilisables Fisherbrand™ avec bouchon sont équipés d’une ouverture large et pratique, de graduations améliorées et d
- 20 000 ml
- Capsule graduée en polypropylène bleu
- Bague anti-goutte
- Filetage standard à 45 vis
- Conforme à ISO R1115 et DIN 168
- Non autoclavable avec bouchon vissé hermétique
Spécification
Spécification
| Capacité | 676,3 oz, 20 000 mL |
| Capacité (métrique) | 20000 ml |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (impériale) interne | 1,18 in |
| Diamètre (impériale) | 11,3 in |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 30 mm |
| À utiliser avec (application) | Stockage de médias et de réactifs, Retenue et distribution des fluides, Stockage de produits chimiques |
| Comprend | Bouchon à vis, bague anti-goutte |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Nb par paquet | 10 paquet |
| Afficher plus |