Learn More
Fisherbrand™ Refroidisseur de réservoir de réactif
Code produit 16340412 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 ml
50 et 55 ml
Couleur:
Bleu
Violet
Violet & bleu
Conditionnement:
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
16340412 50 et 55 ml Bleu 2 pièces
16330412 50 et 55 ml Violet 2 pièces
16350412 50 et 55 ml Violet & bleu 2 pièces
16360412 100 ml Violet 2 pièces
16370412 100 ml Bleu 2 pièces
16380412 100 ml Violet & bleu 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16340412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    104.05€ / 2 pièces
    Économisez 6.95€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le refroidisseur de réservoir constitue un moyen exempt de glace et non toxique de prolonger le temps de travail et de préserver l’intégrité des réactifs sensibles à la température.
  • Les réactifs sont conservés à moins de 5°C (41°F) pendant environ 3 heures
  • La solution sans glace élimine le risque de contamination par des bains de glace sales
  • Empilable : économisez de l’espace lors du stockage dans un congélateur ou sur un paillasse
  • La conception symétrique du refroidisseur permet de monter les réservoirs de réactifs dans les deux sens
  • Mélange non toxique d’eau et d’agents bactériostatiques qui refroidit et se fige rapidement
  • Conception étanche grâce à une fabrication en PP soudé par ultrasons
  • Ne pas autoclaver, ne pas utiliser avec de l’azote liquide
  • Réutilisable
  • Garantie de deux ans
Spécification
Type de produit Refroidisseur de réservoir
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Description Refroidisseur de réservoir de réactif
L’appareil peut contenir Réservoirs à réactifs
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 50 et 55 ml
À utiliser avec (application) Réactif
À utiliser avec (équipement) Réservoirs à réactifs
Comprend Refroidisseur
Modèle 120731F
Quantité 1
Forme Rectangulaires
Garantie 2 ans
Dimensions (L x l) 5,6 x 2,9 in
Dimensions (L x l x H) 5,6 x 2,9 x 1,75 in
Longueur (impériale) 5,6 in
Longueur (métrique) 14,4 cm
Largeur (impériale) 5,70 in
Largeur (métrique) 14,30 cm
Hauteur (impériale) 1,75 in
Hauteur (métrique) 4,5 cm
Poids (impériale) 0,31 lb
Poids (métrique) 0,14 kg