Learn More
Heathrow Scientific™ Réservoir de réactif, polystyrène stérile
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Description
- Le fond en ‘’v’’ permet un accès total au réactif et son aspiration intégrale.
- Les parois épaisses et la base large renforcent la stabilité et la solidité, facilitant la manipulation du réservoir sans déformation du produit et réduisant les débordements
- Les graduation sur le bord supérieur et les parois intérieures permettent de mesurer facilement le liquide et de réduire les déchets de réactifs coûteux
- Les becs verseurs aux quatre coins permettent un versement facile sans débordement et réduisent les risques d’égouttement
- Les réservoirs sont empilables de manière pratique grâce à une conception d’emboîtement unique qui facilite la séparation
- Conçus pour rester à plat sur la paillasse et ne pas se déformer
- En sachets hermétiques à ouverture facile. Ouverture sans ciseaux
- Certificat de qualité sur demande
- Jetable
- Brevet de modèle en instance
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 3,38 oz |
| Certifications/Conformité | Dnase, Rnase amp; Apyrogène |
| Revêtement | Néant |
| Couleur | blanc |
| Description | Conditionnement individuel |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 4,3 x 1,9 x 1,3 |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Réservoir de réactif |
| Afficher plus |