Learn More
Heathrow Scientific™ Réservoir de réactif, polystyrène stérile
BIOPHARMA
Code produit 16354852 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 / sachet, 100 sachets
1 / sachet, 50 sachets
5 / sachet, 20 sachets
5 / sachet, 40 sachets
Dimensions (L x l x H):
2,8 x 0,8 x 0,7
4 x 1 x 0,8 po
4 x 1,1 x 1,2 po
4,3 x 1,9 x 1,3
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
50 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement Dimensions (L x l x H) Conditionnement
16354852 10 ml 1 / sachet, 100 sachets 2,8 x 0,8 x 0,7 100 pièces
16334852 5 ml 1 / sachet, 50 sachets 2,8 x 0,8 x 0,7 50 pièces
16364852 25 ml 5 / sachet, 40 sachets 4 x 1 x 0,8 po 200 pièces
16374852 25 ml 1 / sachet, 50 sachets 4 x 1 x 0,8 po 100 pièces
16314862 50 ml 5 / sachet, 20 sachets 4 x 1,1 x 1,2 po 100 pièces
16394852 50 ml 5 / sachet, 40 sachets 4 x 1,1 x 1,2 po 200 pièces
16317701 50 ml 1 / sachet, 100 sachets 4 x 1,1 x 1,2 po 100 pièces
16324862 100 ml 5 / sachet, 40 sachets 4,3 x 1,9 x 1,3 200 pièces
16334862 100 ml 1 / sachet, 100 sachets 4,3 x 1,9 x 1,3 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16354852 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur 120639
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les réservoirs de réactif bénéficient d’une conception renouvelée et moderne avec des fonctionnalités améliorées pour rationaliser les procédures de pipetage
  • Le fond en ‘’v’’ permet un accès total au réactif et son aspiration intégrale.
  • Les parois épaisses et la base large renforcent la stabilité et la solidité, facilitant la manipulation du réservoir sans déformation du produit et réduisant les débordements
  • Les graduation sur le bord supérieur et les parois intérieures permettent de mesurer facilement le liquide et de réduire les déchets de réactifs coûteux
  • Les becs verseurs aux quatre coins permettent un versement facile sans débordement et réduisent les risques d’égouttement
  • Les réservoirs sont empilables de manière pratique grâce à une conception d’emboîtement unique qui facilite la séparation
  • Conçus pour rester à plat sur la paillasse et ne pas se déformer
  • En sachets hermétiques à ouverture facile. Ouverture sans ciseaux
  • Certificat de qualité sur demande
  • Jetable
  • Brevet de modèle en instance
Spécification
Capacité (impériale) .34 oz
Certifications/Conformité Dnase, Rnase amp; Apyrogène
Revêtement Néant
Couleur blanc
Description Conditionnement individuel
Capacité (métrique) 10 ml
Dimensions (L x l x H) 2,8 x 0,8 x 0,7
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de réactif
À utiliser avec (application) Réactif
Hauteur (impériale) 0,7 po
Hauteur (métrique) 1,8 cm
Comprend Réservoir
Longueur (impériale) 2,8 po
Longueur (métrique) 7,2 cm
Température max. (impériale) 104deg;F en fonctionnement
Température max. (métrique) 40deg;C en fonctionnement
Nbre par carton 600
Nb par paquet 100
Conditionnement 1 / sachet, 100 sachets
Volume (métrique) des puits 10 ml
Largeur (impériale) 0,8 po
Largeur (métrique) 2,1 cm
Autoclavable Non autoclavable
Canaux 1 bac de fond
Jetable Usage unique
Forme du fond Conique