Learn More
Heathrow Scientific™ Réservoir de réactif, polystyrène stérile
BIOPHARMA
Code produit p-7161580 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 / sachet, 100 sachets
1 / sachet, 50 sachets
5 / sachet, 20 sachets
5 / sachet, 40 sachets
Dimensions (L x l x H):
2,8 x 0,8 x 0,7
4 x 1 x 0,8 po
4 x 1,1 x 1,2 po
4,3 x 1,9 x 1,3
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
50 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement Dimensions (L x l x H) Conditionnement
16334852 5 ml 1 / sachet, 50 sachets 2,8 x 0,8 x 0,7 50 pièces
16354852 10 ml 1 / sachet, 100 sachets 2,8 x 0,8 x 0,7 100 pièces
16364852 25 ml 5 / sachet, 40 sachets 4 x 1 x 0,8 po 200 pièces
16374852 25 ml 1 / sachet, 50 sachets 4 x 1 x 0,8 po 100 pièces
16314862 50 ml 5 / sachet, 20 sachets 4 x 1,1 x 1,2 po 100 pièces
16394852 50 ml 5 / sachet, 40 sachets 4 x 1,1 x 1,2 po 200 pièces
16317701 50 ml 1 / sachet, 100 sachets 4 x 1,1 x 1,2 po 100 pièces
16324862 100 ml 5 / sachet, 40 sachets 4,3 x 1,9 x 1,3 200 pièces
16334862 100 ml 1 / sachet, 100 sachets 4,3 x 1,9 x 1,3 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16334852 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur 120637
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les réservoirs de réactif bénéficient d’une conception renouvelée et moderne avec des fonctionnalités améliorées pour rationaliser les procédures de pipetage
  • Le fond en ‘’v’’ permet un accès total au réactif et son aspiration intégrale.
  • Les parois épaisses et la base large renforcent la stabilité et la solidité, facilitant la manipulation du réservoir sans déformation du produit et réduisant les débordements
  • Les graduation sur le bord supérieur et les parois intérieures permettent de mesurer facilement le liquide et de réduire les déchets de réactifs coûteux
  • Les becs verseurs aux quatre coins permettent un versement facile sans débordement et réduisent les risques d’égouttement
  • Les réservoirs sont empilables de manière pratique grâce à une conception d’emboîtement unique qui facilite la séparation
  • Conçus pour rester à plat sur la paillasse et ne pas se déformer
  • Stérile, en sachet hermétique, stérilisé par faisceau d’électrons
  • Sans DNase, RNase ni pyrogènes
  • En sachets hermétiques à ouverture facile. Ouverture sans ciseaux
  • Certificat de qualité sur demande
  • Jetable
  • Brevet de modèle en instance
Spécification
Capacité (impériale) .17 oz
Certifications/Conformité Dnase, Rnase amp; Apyrogène
Revêtement Néant
Couleur blanc
Description Réservoir de réactif, 5 ml, stérile, conditionnement individuel, polystyrène
Capacité (métrique) 5 ml
Dimensions (L x l x H) 2,8 x 0,8 x 0,7
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de réactif
À utiliser avec (application) Réactif
Hauteur (impériale) 0,7 po
Hauteur (métrique) 1,8 cm
Comprend Réservoir
Longueur (impériale) 2,8 po
Longueur (métrique) 7,2 cm
Température max. (impériale) 104deg;F en fonctionnement
Température max. (métrique) 40deg;C en fonctionnement
Nbre par carton 500
Nb par paquet 50
Conditionnement 1 / sachet, 50 sachets
Quantité 500
Volume (métrique) des puits 5 ml
Largeur (impériale) 0,8 po
Largeur (métrique) 2,1 cm
Autoclavable Non autoclavable
Canaux 1 bac de fond
Jetable Usage unique
Forme du fond Conique