Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs à réactifs
Code produit 10481121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
60 mL
100 ml
Matériau:
Polypropylène
Polystyrène
Stérilité:
Non stérile
Conditionnement:
10 sachets de 10
En vrac
Conditionnement:
100 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Matériau Stérilité Conditionnement Conditionnement
10481121 60 mL Polypropylène Non stérile En vrac 5 pièces
11475748 25 ml Polystyrène Non stérile 10 sachets de 10 100 pièces
10125707 100 ml Polystyrène Non stérile 10 sachets de 10 100 pièces
11405758 25 ml Polystyrène Non stérile En vrac 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10481121 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9510027
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Choisissez ces réservoirs de réactifs, conçus pour offrir un large éventail de solutions adaptées à toutes vos procédures de pipetage.
Les réservoirs de réactifs Thermo Scientific™ offrent un large éventail de solutions adaptées à toutes vos procédures de pipetage.
Notre esprit d’innovation s’étend au-delà de nos dispositifs de pipetage et pointes. Même nos réservoirs à réactifs ont été conçus pour vous offrir des solutions adaptées à vos procédures, et non l’inverse. Quatre modèles de réservoirs sont disponibles : 25 ml, 25 ml avec séparateur, 100 ml et un réservoir de 75 ml en polypropylène jetable.
Avantages
  • Le système à deux compartiments optimise la quantité de liquide accessible aux pointes de pipettes en cas d’utilisation de petites quantités de réactif
  • Des becs verseurs aux quatre coins réduisent les pertes de réactif pendant la vidange du réservoir
  • Graduations sur les parois internes du réservoir permettant de connaître en un coup d’œil la quantité de liquide restante
  • Base extra-large ajoutant rigidité et stabilité au réservoir, favorisant la prévention des déversements accidentels
  • Le réservoir séparé de 25 ml permet de pipeter deux réactifs différents, avec jusqu’à huit canaux sur un côté et jusqu’à quatre canaux sur l’autre côté, ce qui optimise la récupération si l’on utilise un seul canal et une petite quantité de réactif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 2 oz.
Couleur blanc
Capacité (métrique) 60 mL
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Type Réservoir de réactif
Conditionnement En vrac
Autoclavable Autoclavables