Learn More
R&L Enterprises™ Bec Bunsen de gaz naturel Teclu
Code produit 12862154 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
125 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12862154 125 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12862154
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellente solution pour le chauffage, la stérilisation et la combustion en laboratoire. R&L Enterprises™ Les brûleurs Bunsen à gaz naturel Teclu conviennent au travail du verre et au soudage.
  • Construits avec une vanne à pointeau de commande de gaz
  • Une chambre de mélange conique spécialement conçue est incorporée, ce qui permet au brûleur de retirer une flamme très chaude
  • Le mélange de gaz et d’air est régulé en ajustant la roue moletée sous le tube
  • Conçu avec une base lourde moulée sous pression peinte en acrylique bleu résistant aux produits chimiques
  • Qualité des flammes et fuites testées avant conditionnement
Spécification
Type de produit Brûleur Teclu
Type de gaz Méthane, Gaz naturel
Diamètre (métrique) 13 mm
Diamètre (métrique) de l’entrée extérieure 9 mm
À utiliser avec (application) Verrerie et soudure
Hauteur (métrique) 125 mm
Nb par paquet 1 de chaque