Learn More
Agencinox™ Plateau rectangulaire
Code produit 11741933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
170 x 110 x 20 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
11741933 170 x 110 x 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11741933 Fournisseur Agencinox™ Code fournisseur 1217
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces plateaux pour une variété d’applications. Plateaux rectangulaires Agencinox™ idéaux pour une utilisation dans des environnements médicaux.
  • Plateau rectangulaire
  • En acier inox
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Dimensions (L x l) 170 x 110 mm
Dimensions (L x l x H) 170 x 110 x 20 mm
Hauteur (métrique) 20 mm
Longueur (métrique) 170 mm
Matériau Acier inoxydable
Type Plateau
Largeur (métrique) 110 mm
À utiliser avec Instruments
Forme Rectangulaires