Learn More
Fisherbrand™ Tige de récupération de barreaux d’agitation en PTFE
Code produit 10579081 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
450mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10579081 250 mm 1 pièce
10226159 450mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10579081
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser pour récupérer les barreaux d’agitation des récipients de mélange. La tige de récupération de barreaux d’agitation en PTFE est résistante aux produits chimiques, inerte et étanche. Le cœur de la tige est doté d’aimants Alnico V.
  • Inerte et étanche
  • Moulée en PTFE pur approuvé par la FDA
  • Aimants Alnico-V
  • Autoclavables
Spécification
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (application) Retrait des barreaux d’agitation des récipients
À utiliser avec (équipement) Barreaux d’agitation PTFE
Hauteur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Quantité 1 de chaque