Learn More
Fisherbrand™ Poire en caoutchouc rouge
Code produit 11314055 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
15 ml
150 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11314055 150 mL 1 pièce
11977984 15 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314055
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Facile à saisir. Poire en caoutchouc rouge pour une utilisation avec un large éventail d’applications.
  • En caoutchouc naturel
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Pointes compatibles 6,35mm
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pipette
Type à poignée Rond
Matériau Caoutchouc
Modèle Ampoule
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type Ampoule
Volume (métrique) 150 mL
À utiliser avec (équipement) Pipettes grand volume avec 6 à 8 mm de D.E.
Longueur (impériale) 3,87 in
Longueur (métrique) 98 mm
Diamètre (impériale) de l’ouverture 0,25 in
Diamètre (impériale) externe 2,87 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6,35 mm
Diamètre (métrique) externe 73 mm