Learn More
Descrizione
- Résilience plus élevée que la plupart des autres polymères
- Plage de températures : -40°C à 70°C
- Légère et souple, pour le transfert de liquides, gaz et acides dilués
- Paroi solide recommandée pour une utilisation sous vide
- Ne convient pas pour une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants hydrocarburés (voir tubulures en néoprène)
Specifica
Specifica
| Diamètre (métrique) interne | 3 mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
| Longueur totale (métrique) | 10 m |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués |
| Couleur | Rouge |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?