Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en caoutchouc rouge, à paroi épaisse
Code produit 11577562 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
5 mm
8 mm
Diamètre (métrique) externe:
9 mm
13 mm
20 mm
Épaisseur (métrique):
3 mm
4 mm
6 mm
Conditionnement:
10m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Épaisseur (métrique) unitSize
11577562 5 mm 13 mm 4 mm 10m
11567562 3 mm 9 mm 3 mm -
11597562 8 mm 20 mm 6 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11577562
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure en caoutchouc rouge à paroi épaisse à haute résilience. La tubulure en caoutchouc rouge Fisherbrand™ est adaptée à l’utilisation sous vide et au transfert de liquides, gaz et acides dilués.
  • Résilience plus élevée que la plupart des autres polymères
  • Plage de températures : -40°C à 70°C
  • Légère et souple, pour le transfert de liquides, gaz et acides dilués
  • Paroi solide recommandée pour une utilisation sous vide
  • Ne convient pas pour une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants hydrocarburés (voir tubulures en néoprène)
Spécification
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Matériau Caoutchouc
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Longueur totale (métrique) 10 m
Épaisseur (métrique) 4 mm
À utiliser avec (application) Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués
Couleur Rouge