Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en caoutchouc rouge, à paroi épaisse
Product Code. 11597562 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
5 mm
8 mm
Diamètre (métrique) externe:
9 mm
13 mm
20 mm
Épaisseur (métrique):
3 mm
4 mm
6 mm
Unit Size:
10m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Épaisseur (métrique) Unit Size
11597562 8 mm 20 mm 6 mm 10m
11567562 3 mm 9 mm 3 mm -
11577562 5 mm 13 mm 4 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11597562
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
Tubulure en caoutchouc rouge à paroi épaisse à haute résilience. La tubulure en caoutchouc rouge Fisherbrand™ est adaptée à l’utilisation sous vide et au transfert de liquides, gaz et acides dilués.
  • Résilience plus élevée que la plupart des autres polymères
  • Plage de températures : -40°C à 70°C
  • Légère et souple, pour le transfert de liquides, gaz et acides dilués
  • Paroi solide recommandée pour une utilisation sous vide
  • Ne convient pas pour une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants hydrocarburés (voir tubulures en néoprène)
Specifications
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Matériau Caoutchouc
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Longueur totale (métrique) 10 m
Épaisseur (métrique) 6 mm
À utiliser avec (application) Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués
Couleur Rouge