Description
- Résilience supérieure à celle de la plupart des autres polymères
- Plage de températures : −40° à +70 °C
- Légère et flexible, pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués
- Ne convient pas à une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants d’hydrocarbures (voir la tubulure en néoprène)
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 12,7 mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Longueur totale (métrique) | 10 m |
| Épaisseur (métrique) | 3,2 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués |
| Couleur | Rouge |
| Flexibilité | Flexible |