Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en caoutchouc rouge à parois moyennes
Code produit 11597043 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,2 mm
8,0 mm
9,5 mm
12,7 mm
Épaisseur (métrique):
1,5 mm
3,2 mm
Conditionnement:
10m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Épaisseur (métrique) Conditionnement
11597043 3,2 mm 1,5 mm 10m
11537053 12,7 mm 3,2 mm 10m
11517053 8,0 mm 3,2 mm 10m
11527053 9,5 mm 3,2 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11597043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.26€
    27.85€ / 10m
    Économisez 12.41€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une option de tubulure légère et flexible pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués.
  • Résilience supérieure à celle de la plupart des autres polymères
  • Plage de températures : −40° à +70 °C
  • Légère et flexible, pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués
  • Ne convient pas à une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants d’hydrocarbures (voir la tubulure en néoprène)
Spécification
Diamètre (métrique) interne 3,2 mm
Matériau Caoutchouc
Longueur totale (métrique) 10 m
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
À utiliser avec (application) Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués
Couleur Rouge
Flexibilité Flexible