Learn More
Hanna Instruments™ Électrode de pH numérique rechargeable
Code produit 15178239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Aucune broche correspondante
Broche assortie
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15178239 Aucune broche correspondante 1 pièce
15198239 Broche assortie 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15178239 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI11310
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Types de connecteurs Prise de 3,5 mm
Jonction Céramique simple, 15 à 20 μl/h
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 13
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +100°C
Type Électrode pH
Comprend Aucune broche correspondante
Longueur (métrique) du câble 1 m
Diamètre (métrique) du bouchon 9,5 mm