Description
- Réduisez votre consommation jusqu'à 37 % grâce à notre ingénieux distributeur à alimentation centrale feuille à feuille.
- Gagnez du temps et de l'énergie - le SmartCore™ Le retrait du noyau permet un remplissage rapide et facile.
- Essuyer les déversements et les dégâts est un jeu d'enfant avec ce papier absorbant ultra-résistant.
- Séchez vos mains plus efficacement et réduisez vos déchets grâce à nos produits doux et résistants. Tork Papier essuyé Reflex Plus.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier pour essuyer |
| Longueur (impériale) | 164.92 yd. |
| Longueur (métrique) | 150.8 m |
| Largeur (impériale) | 7,64 in |
| Largeur (métrique) | 19.4 cm |
| Matériau | Papier |
| Certifications/Conformité | Écoétiquette de l’UE, FSC crédit MIX, FSC chaîne de garde, BRC-IoP, ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 |
| Couleur | Blanc |
| Épaisseur | 2-ply |
| Certifications / conformité (Europe) | Écoétiquette de l’UE, FSC crédit MIX, FSC chaîne de garde, BRC-IoP, ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 |