Learn More
Cole-Parmer™ Gel de changement de phase à boîte réfrigérante
Code produit 12378717 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1°C (30°F)
-23°C
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
12378717 -23°C 6 pièces
12348717 -1°C (30°F) 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12378717 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0634783
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conservez les matériaux sensibles à la bonne température. Revient à l’état de gel lorsqu’il est décongelé.
  • La formule de changement de phase dure 15 % plus longtemps que les sachets de gel standard
  • Quatre formulations de 32 à 10°F (0 à 23°C)
  • Non toxique et réutilisable
Spécification
Largeur (métrique) extérieure 19,7 cm
Longueur (impériale) extérieure 10,5 in
Largeur (impériale) extérieure 7,75 in
Longueur (métrique) extérieure 26,7 cm
Hauteur (impériale) extérieure 1,18 in
Hauteur (métrique) extérieure 3 cm
Poids (impériale) 48 oz
Poids (métrique) 1360 g
Capacité (métrique) 1419,5 mL
Description Boîte réfrigérante de changement de phase, souple, -10F, 48 oz
Plage de températures (métrique) -23°C
Dimensions (LxWxH) 26,7 x 19,7 x 3 cm