Learn More
Fisherbrand™ Kit d’experts pour centrifugeuse GT2
Code produit 17171925 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Rotor:
4 x 400 ml à rotor
Rotor H-Fflex
Réfrigéré:
No
Oui
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Rotor Réfrigéré Conditionnement
17171925 4 x 400 ml à rotor Oui 1 pièce
17181925 4 x 400 ml à rotor No 1 pièce
17191925 Rotor H-Fflex Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17171925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12540.00€
    8590.00€ / 1 pièces
    Économisez 3950.00€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Kit pour expert en centrifugeuse réfrigérée GT2R
Ne perdez pas de temps à trouver les bons numéros de référence pour votre application !Le kit d’experts pour centrifugeuse Fisherbrand™ GT2 est un kit de centrifugeuse à application pour assurer une commande rapide et pratique de tous les composants
Facilité d’utilisation :
  • Le panneau de commande intuitif simplifie leur utilisation et fournit des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
  • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité du couvercle, quelle que soit la hauteur de paillasse.
  • Le système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir
  • Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
  • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
  • La solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes
  • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
  • Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
  • Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle
  • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
Conception à faible encombrement :
  • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger/décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil en toute simplicité.
Efficacité énergétique :
  • Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Emballage de centrifugeuse réfrigérée GT2R
FCR max. 25 830 x g
Gamme de produits Fisherbrand
Réfrigéré Oui
Comprend Rotor, godets, couvercles de confinement biologique, adaptateurs coniques de 50 mL, adaptateurs coniques de 15 mL
Rotor 4 x 400 ml à rotor
Alimentation électrique 50/60 Hz
Tension 200/230 V
Type de produit Pack centrifugeuse