Learn More
WTW™ Kit de régénération pour capteurs d’oxygène WTW™ CellOx 325, TA 197 Oxi, ConOx
Description
- Kit de régénération pour capteurs d’oxygène WTW™ CellOx 325, TA 197 Oxi, ConOx
- Capteurs d’oxygène dissous galvaniques recouverts d’une membrane pour mesurer dans l’eau et les solutions aqueuses : peu d’entretien et pas de temps de polarisation, requis
- Pour les mesures instantanées
- Étalonnage facile de l’air avec de l’air saturé en vapeur d’eau dans le récipient d’étalonnage
- Utilisation conviviale et longue durée de fonctionnement
Spécification
Spécification
| Description | Jeu de régénération |
| Comprend | Électrolyte, solution de nettoyage, membrane en feuille à 3 têtes interchangeables et broyage |
| À utiliser avec (équipement) | Capteur CellOx 325 ConOx , TA 197 Oxi et MPP 350 |