Learn More
3M™ Regulator Assembly, S-212
Código de producto. 17287630 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
3M™ Versaflo™ Supplied Air System S-200+
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
17287630 3M™ Versaflo™ Supplied Air System S-200+
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17287630 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100024108
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Replacement part for use with 3M™ Versaflo™ Supplied Air System S-200+.
  • Spare or replacement part
  • Designed for use with 3M™ Versaflo™ Supplied Air System S-200+
  • CE approved
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Black
For Use With (Equipment) 3M Versaflo Supplied Air System S-200+
Product Type SAR Parts and Accessories
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.