Learn More
Gilson™ Boîte de recharge de pointes pour pipettes pour Pipetman™
GREENER_CHOICE
Code produit 15297783 Tous les produits Gilson Produits
Change view
Click to view available options
Modèle:
D1000
DL10
Conditionnement:
576 pièces
960 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
15297783 D1000 576 pièces
15277783 DL10 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15297783 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F167014
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Rechargez votre boîte standard de pointes pour pipettes Pipetman™ diamond simplement et rapidement avec une boîte complète de nouvelles pointes autoclavables. Les boîtes de recharge de pointes pour pipettes Gilson™ pour Pipetman™ sont au
  • Moyen le plus rapide pour recharger un portoir vide (vendu séparément)
  • Utilise 70 % de plastique en moins
  • Recyclables
  • Facile à stocker
  • Économique et pratique.
  • Entièrement autoclavables
  • Disponibles en trois tailles :
    • 0,1 - 2,0 μL
    • 2 - 2000 μL
    • 100 - 10000 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pointe de pipette
Volume (métrique) 100 à 1 000μ L
Autoclavable Autoclavable
Modèle D1000
Précision 0.002 à 0.004 μl, 0 à 0.025 μl
Longueur (métrique) 6,6cm
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Recharge
Quantité 576/boîte
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetman C1200, Gilson Pipetman U1000, Gilson Pipetman F250 à F1000, Gilson Pipetman P1000N, Gilson Pipetman P1000, Gilson Pipetman F250 à F1000, Gilson Pipetman U1000, Gilson Pipetman C1200
Graduée Oui