Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Écran LED numérique à distance pour moniteurs
Code produit 16268821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
2 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
16268821 2 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16268821 Fournisseur PureAire Monitoring Systems, Inc. Code fournisseur 99091
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’écran numérique à distance fournit des informations en continu sur l’état du moniteur d’insuffisance en oxygène PureAire en reflétant à distance l’écran et le panneau d’alarme du moniteur. Un grand écran à LED rouge vif illumine en permanence le relevé d’O2 du moniteur d’oxygène jusqu’à 75 mètres.
  • Écran de concentration numérique à LED rouge vif de 1 po
  • Alarme intégrée et LED d’état de panne
  • Points de consigne d’alarme double niveau sélectionnables par l’utilisateur
  • L’avertisseur sonore intégré avertit le personnel des conditions d’oxygène faibles ou élevées
  • L’avertisseur sonore possède deux tons et fait la distinction entre l’alarme 1 et l’alarme 2
  • Affiche l’état général du moniteur d’oxygène
  • L’indicateur d’alarme numérique à distance fournit des informations continues sur l’état des moniteurs ou analyseurs d’insuffisance en oxygène PureAire en reflétant à distance l’écran du moniteur. Un grand écran à LED rouge vif illumine en permanence le relevé d’O2 du moniteur d’oxygène jusqu’à 250 pieds.
  • Vous pouvez sélectionner deux points de consigne d’alarme individuels pour activer les LED d’alarme visuelle et l’avertisseur sonore. Les LED à haute intensité s’allument lorsque les niveaux d’alarme prédéfinis sont dépassés. Un indicateur de panne à LED supplémentaire pour les erreurs système est également inclus. L’indicateur d’alarme numérique à distance est doté d’un avertisseur sonore intégré de 90 dB pour alerter le personnel lorsqu’une condition dangereuse existe.
  • Il se connecte à un moniteur d’oxygène à l’aide d’un câble blindé de calibre 18 à 3 fils. L’écran à distance peut également être connecté à un automate programmable (PLC), qui fournit des indications d’alarme et d’état simultanées à plusieurs endroits de l’installation.
Garantie
2 ans
Spécification
Description Sortie de l’avertisseur sonore de 80-85 dB
Dimensions (L x l x H) 2 x 4,6 x 3,5 po
Hauteur (impériale) 3,5 in
Hauteur (métrique) 88,9 mm
Longueur (impériale) 2 po
Longueur (métrique) 50,8 mm
Plage de températures (impériale) -40°F à +122°F
Plage de températures (métrique) -40 à +50°C
Tension 24 VDC
Garantie 2 années après ETD
Poids (impériale) 1,1 lb
Poids (métrique) 0,5 kg
Largeur (impériale) 4,6 in
Largeur (métrique) 116,84 mm